Merck
BDPH9BCCAFA7
Bide Pharmatech
6-Bromochroman-2-one
Synonim(y):
6-bromo-2-chromanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCCAFA7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H7BrO2/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(11)12-8/h2-3,5H,1,4H2
Inchi Key
FFZQWUVOIMYRKC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromochroman-2-one
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)