Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCB228

Bide Pharmatech

(5-Fluorobiphenyl-2-yl)methanamine

Synonim(y):

(5-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)methanamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H12N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCCB228 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C13H12FN/c14-12-7-6-11(9-15)13(8-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,15H2

Inchi Key

YRGMOGJZQSBAOL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under (5-Fluorobiphenyl-2-yl)methanamine


hstatements

pcodes

signalword

Danger

pictograms

Skull and crossbones


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów