Merck
BDPH9BCCB2D6
Bide Pharmatech
4-(2-Oxo-2-phenylethyl)benzoic acid
Synonim(y):
4-(2-oxo-2-phenylethyl)benzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCCB2D6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H12O3/c16-14(12-4-2-1-3-5-12)10-11-6-8-13(9-7-11)15(17)18/h1-9H,10H2,(H,17,18)
Inchi Key
YVPSKWZULNRWJN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)