Produkt BDPH9BCCB898 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/2C5H10O2.Cu/c2*1-5(2,3)4(6)7;/h2*1-3H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2
Inchi Key
ITFUHOHJQIDNQW-UHFFFAOYSA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) pivalate
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
