Merck
BDPH9BCCB9BD
Bide Pharmatech
3,7-Dibromo-10H-phenothiazine
Synonim(y):
3,7-dibromo-10H-phenothiazine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H7N1Br2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCCB9BD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H7Br2NS/c13-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(14)2-4-10(12)15-9/h1-6,15H
Inchi Key
NVORBAXCWWFMSA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,7-Dibromo-10H-phenothiazine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)