Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCBB58

Bide Pharmatech

(3-Phenyloxiran-2-yl)(thiophen-2-yl)methanone

Synonim(y):

(3-phenyl-2-oxiranyl)(2-thienyl)methanone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H10O2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCCBB58 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C13H10O2S/c14-11(10-7-4-8-16-10)13-12(15-13)9-5-2-1-3-6-9/h1-8,12-13H

Inchi Key

MHMVFBXEHDEXIJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów