Merck
BDPH9BCCBBA2
Bide Pharmatech
2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Synonim(y):
2-(4-chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H11O2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.65
MDL number:
Produkt BDPH9BCCBBA2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-10(2,9(12)13)7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Inchi Key
SSFDAZXGUKDEAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)