Merck
BDPH9BCCBC20
Bide Pharmatech
8-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
Synonim(y):
8-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCCBC20 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-9(8(11)12)2-4-10(5-3-9)13-6-7-14-10/h2-7H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
REHMBWJXVOATBQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)