Merck
BDPH9BCCBC41
Bide Pharmatech
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile
Synonim(y):
4-bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H5N1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.04
MDL number:
Produkt BDPH9BCCBC41 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c1-5-2-7(9)8(10)3-6(5)4-11/h2-3H,1H3
Inchi Key
ULVCSNKNBWWEMI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)