Merck
BDPH9BCCBD60
Bide Pharmatech
5-(tert-Butyl)-N-(4-(tert-butyl)phenyl)benzo[b]thiophen-3-amine
Synonim(y):
5-(tert-butyl)-N-(4-(tert-butyl)phenyl)benzo[b]thiophen-3-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H27N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.53
MDL number:
Produkt BDPH9BCCBD60 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C22H27NS/c1-21(2,3)15-7-10-17(11-8-15)23-19-14-24-20-12-9-16(13-18(19)20)22(4,5)6/h7-14,23H,1-6H3
Inchi Key
IQIQXINXOBHSHZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)