Merck
BDPH9BCCBDF4
Bide Pharmatech
2-Bromo-3-isopropylpyridine
Synonim(y):
2-bromo-3-isopropylpyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H10N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.08
MDL number:
Produkt BDPH9BCCBDF4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6(2)7-4-3-5-10-8(7)9/h3-6H,1-2H3
Inchi Key
JEBINPKMSQABNA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-3-isopropylpyridine
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)