Merck
BDPH9BCCBE0F
Bide Pharmatech
N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide
Synonim(y):
N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: Very pale yellow - Pale reddish yellow - Brown
Melting Point
205-210C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)