Merck
BDPH9BCCBF09
Bide Pharmatech
3,5-Dibromoaniline
Synonim(y):
3,5-dibromoaniline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N1Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.92
MDL number:
Produkt BDPH9BCCBF09 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H5Br2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
Inchi Key
RVNUUWJGSOHMRR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to brown to black or gray powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dibromoaniline
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)