Merck
BDPH9BCCBF8A
Bide Pharmatech
4-(Cyclopropylmethoxy)-3-fluorobenzoic acid
Synonim(y):
4-(cyclopropylmethoxy)-3-fluorobenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H11O3F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCCBF8A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H11FO3/c12-9-5-8(11(13)14)3-4-10(9)15-6-7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,6H2,(H,13,14)
Inchi Key
QSUMQCBKOZDHNX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)