Merck
BDPH9BCCC27E
Bide Pharmatech
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)ethan-1-ol
Synonim(y):
2-[4-(bromomethyl)phenyl]ethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H11O1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC27E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c10-7-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11/h1-4,11H,5-7H2
Inchi Key
FHTDEJBMJPVVJB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)