Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCCC4BE

Bide Pharmatech

Ethyl 1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate

Synonim(y):

ethyl 1-(3-aminobenzyl)-4-piperidinecarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H22O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.35
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC4BE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C15H22N2O2/c1-2-19-15(18)13-6-8-17(9-7-13)11-12-4-3-5-14(16)10-12/h3-5,10,13H,2,6-9,11,16H2,1H3

Inchi Key

WXYBQSXOZUFNJY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów