Merck
BDPH9BCCCBE8
Bide Pharmatech
Ethyl 2-acetoxy-2-(diethoxyphosphoryl)acetate
Synonim(y):
ethyl (acetyloxy)(diethoxyphosphoryl)acetate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H19O7P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.23
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H19O7P/c1-5-14-9(12)10(17-8(4)11)18(13,15-6-2)16-7-3/h10H,5-7H2,1-4H3
Inchi Key
QHQNXSICNKWLOC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)