Merck
BDPH9BCCCCBD
Bide Pharmatech
1-Formylcyclopropane-1-carbonitrile
Synonim(y):
1-formylcyclopropane-1-carbonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H5O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.1
MDL number:
Produkt BDPH9BCCCCBD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H5NO/c6-3-5(4-7)1-2-5/h4H,1-2H2
Inchi Key
ZVJZAKIRDRMLDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)