Merck
BDPH9BCCCD3D
Bide Pharmatech
2-Amino-3-bromobenzamide
Synonim(y):
2-amino-3-bromobenzamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7O1N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.05
MDL number:
Produkt BDPH9BCCCD3D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,9H2,(H2,10,11)
Inchi Key
LBTYNQNVZNPATH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-3-bromobenzamide
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)