Merck
BDPH9BCCD17A
Bide Pharmatech
2-Methyl-4-phenylpyrimidine
Synonim(y):
2-methyl-4-phenylpyrimidine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD17A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H10N2/c1-9-12-8-7-11(13-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
Inchi Key
DNXHGGGLGZKHIG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-4-phenylpyrimidine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)