Merck
BDPH9BCCD308
Bide Pharmatech
7-Fluoro-5-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Synonim(y):
7-fluoro-5-hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H9O2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD308 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H9FO2/c11-6-4-8-7(10(13)5-6)2-1-3-9(8)12/h4-5,13H,1-3H2
Inchi Key
YIEAUXDKKQEYMP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)