Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCCD492

Bide Pharmatech

1-(Methylsulfonyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline

Synonim(y):

1-(methylsulfonyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H22O4N1S1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD492 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C15H22BNO4S/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-6-7-13-11(10-12)8-9-17(13)22(5,18)19/h6-7,10H,8-9H2,1-5H3

Inchi Key

SNXOAATVSLLHGY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów