Merck
BDPH9BCCD53E
Bide Pharmatech
1-Heptanol
Synonim(y):
1-heptanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H16O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.2
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Inchi Key
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid Colour: colourless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Heptanol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)