Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCD584

Bide Pharmatech

2-(Bromomethyl)benzenesulfonamide

Synonim(y):

2-(bromomethyl)benzenesulfonamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H8O2N1Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD584 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H8BrNO2S/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11/h1-4H,5H2,(H2,9,10,11)

Inchi Key

SHDFJDMGZGXKHR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-(Bromomethyl)benzenesulfonamide



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów