Merck
BDPH9BCCD5A4
Bide Pharmatech
2-Chloro-6-(methylsulfonyl)pyridine
Synonim(y):
2-chloro-6-(methylsulfonyl)pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6O2N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.64
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S/c1-11(9,10)6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
Inchi Key
LEFPANUISJDYMO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)