Merck
BDPH9BCCD5B8
Bide Pharmatech
6-Iodo-2-methylpyridin-3-ol
Synonim(y):
6-iodo-2-methyl-3-pyridinol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6O1N1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCCD5B8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H6INO/c1-4-5(9)2-3-6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
Inchi Key
KJIFHCTXFFMUIH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Iodo-2-methylpyridin-3-ol
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)