Merck
BDPH9BCCDA99
Bide Pharmatech
2-(2,6-Dimethylpiperidin-1-yl)ethanol
Synonim(y):
2-(2,6-dimethyl-1-piperidinyl)ethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H19O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDA99 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)6-7-11/h8-9,11H,3-7H2,1-2H3
Inchi Key
NJBXJPLWOZJAJJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)