Merck
BDPH9BCCDB40
Bide Pharmatech
3-(tert-Butyl)-1-(p-tolyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Synonim(y):
3-tert-butyl-1-p-tolyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H18O2N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.41
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDB40 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C17H18N2O2S/c1-10-5-7-11(8-6-10)19-15-12(9-13(22-15)16(20)21)14(18-19)17(2,3)4/h5-9H,1-4H3,(H,20,21)
Inchi Key
RDDGHGSFCUIHLX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)