Merck
BDPH9BCCDBBD
Bide Pharmatech
2-Amino-2-(4-chloro-3-fluorophenyl)propan-1-ol
Synonim(y):
2-amino-2-(4-chloro-3-fluorophenyl)-1-propanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H11O1N1Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.64
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDBBD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H11ClFNO/c1-9(12,5-13)6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-4,13H,5,12H2,1H3
Inchi Key
PHAQHIOVPLVAII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)