Merck
BDPH9BCCDC3F
Bide Pharmatech
1-(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
Synonim(y):
1-[2,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H6O1F6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDC3F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H6F6O/c1-5(17)7-3-2-6(9(11,12)13)4-8(7)10(14,15)16/h2-4H,1H3
Inchi Key
MHLYNSLYUWMONA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)