Merck
BDPH9BCCDC4E
Bide Pharmatech
1-Ethyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Synonim(y):
1-ethyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDC4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H6N4/c1-2-11-5-10-6(3-8)7(11)4-9/h5H,2H2,1H3
Inchi Key
RAFSTXGDSLCINC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)