Merck
BDPH9BCCDD26
Bide Pharmatech
Methyl 6-bromo-3-methoxypyrazine-2-carboxylate
Synonim(y):
methyl 6-bromo-3-methoxy-2-pyrazinecarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7O3N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.05
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDD26 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O3/c1-12-6-5(7(11)13-2)10-4(8)3-9-6/h3H,1-2H3
Inchi Key
YWGAPWVOZUZZPK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)