Merck
BDPH9BCCDEA7
Bide Pharmatech
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Synonim(y):
3-[3-(3-aminopropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxanyl]propylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H28O1N2Si2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.52
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDEA7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H28N2OSi2/c1-14(2,9-5-7-11)13-15(3,4)10-6-8-12/h5-12H2,1-4H3
Inchi Key
GPXCORHXFPYJEH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
83%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Pale yellow
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)