Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCDEE0

Bide Pharmatech

4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid

Synonim(y):

4-amino-3,5-difluorobenzoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H5O2N1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDEE0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H5F2NO2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2,(H,11,12)

Inchi Key

MJHZRTJMDQYAHN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Light-yellow to yellow to brown powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów