Merck
BDPH9BCCDF05
Bide Pharmatech
4-(4-Aminophenoxy)benzonitrile
Synonim(y):
4-(4-aminophenoxy)benzonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H10O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDF05 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H10N2O/c14-9-10-1-5-12(6-2-10)16-13-7-3-11(15)4-8-13/h1-8H,15H2
Inchi Key
YDNICCZCAISDAG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(4-Aminophenoxy)benzonitrile
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)