Merck
BDPH9BCCDFB3
Bide Pharmatech
Ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
Synonim(y):
ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H7O2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.1
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H7F3O2/c1-2-10-4(9)3-5(6,7)8/h2-3H2,1H3
Inchi Key
FMDMKDPUFQNVSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
FlameExclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)