Merck
BDPH9BCCE286
Bide Pharmatech
12-((2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-12-oxododecanoic acid
Synonim(y):
12-[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy]-12-oxododecanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H25O6N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.38
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE286 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H25NO6/c18-13-11-12-14(19)17(13)23-16(22)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-15(20)21/h1-12H2,(H,20,21)
Inchi Key
IBLDWSALUCTPAQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)