Merck
BDPH9BCCE2B1
Bide Pharmatech
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Synonim(y):
methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-5-6(8(11)12-2)3-4-7(10)9-5/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
NYZKFYQERYBEAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)