Merck
BDPH9BCCE5EB
Bide Pharmatech
6-Amino-5-chloropicolinic acid
Synonim(y):
6-amino-5-chloro-2-pyridinecarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE5EB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2/c7-3-1-2-4(6(10)11)9-5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
Inchi Key
KBCHPUZXYDMCMN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Amino-5-chloropicolinic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)