Merck
BDPH9BCCE5F2
Bide Pharmatech
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Synonim(y):
5-chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3N3Cl1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.47
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE5F2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H3ClIN3/c7-4-2-1-3-5(9-4)6(8)11-10-3/h1-2H,(H,10,11)
Inchi Key
GJYMAUPNXHZFIU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)