Merck
BDPH9BCCE88C
Bide Pharmatech
2-(2-(Trityloxy)ethoxy)ethyl methanesulfonate
Synonim(y):
2-(2-(trityloxy)ethoxy)ethyl methanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCCE88C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C24H26O5S/c1-30(25,26)29-20-18-27-17-19-28-24(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16H,17-20H2,1H3
Inchi Key
ANIXWRGNISWFBY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)