Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCE9E0

Bide Pharmatech

4-Methylquinazoline

Synonim(y):

4-methylquinazoline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCCE9E0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H8N2/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)11-6-10-7/h2-6H,1H3

Inchi Key

JWEOEZZCZCCPJL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 4-Methylquinazoline


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów