Merck
BDPH9BCCF032
Bide Pharmatech
2,6-Dichloro-3-hydroxybenzonitrile
Synonim(y):
2,6-dichloro-3-hydroxybenzonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H3O1N1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.01
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF032 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-2-6(11)7(9)4(5)3-10/h1-2,11H
Inchi Key
JAIIUXZFGCEYAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dichloro-3-hydroxybenzonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)