Merck
BDPH9BCCF037
Bide Pharmatech
2-(Pyridin-2-ylmethyl)-4,5-dihydrooxazole
Synonim(y):
2-(pyridin-2-ylmethylene)oxazolidine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H10O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF037 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-2-4-10-8(3-1)7-9-11-5-6-12-9/h1-4,7,11H,5-6H2
Inchi Key
LJSNDKCWHCIRQG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)