Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCF231

Bide Pharmatech

2-Octyl-1H-imidazole

Synonim(y):

2-octyl-1H-imidazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF231 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H20N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-9-10-13-11/h9-10H,2-8H2,1H3,(H,12,13)

Inchi Key

MMDFSEGJGPURPF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-Octyl-1H-imidazole




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów