Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCF48B

Bide Pharmatech

6-Mercaptonicotinonitrile

Synonim(y):

6-thioxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H4N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF48B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H4N2S/c7-3-5-1-2-6(9)8-4-5/h1-2,4H,(H,8,9)

Inchi Key

LZYRRRJMTSOOJU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 6-Mercaptonicotinonitrile



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów