Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCF82B

Bide Pharmatech

1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-N-methylmethanamine

Synonim(y):

(4-bromo-2-fluorophenyl)-N-methylmethanamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H9N1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF82B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H9BrFN/c1-11-5-6-2-3-7(9)4-8(6)10/h2-4,11H,5H2,1H3

Inchi Key

KTZKPKRLQCZXOX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów