Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCF836

Bide Pharmatech

4-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid

Synonim(y):

4-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H10O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF836 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H10N2O2/c1-7-9(8-5-3-2-4-6-8)12-13-10(7)11(14)15/h2-6H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)

Inchi Key

SGRSFFPRUYGFGN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów