Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCF83A

Bide Pharmatech

1-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)-2-oxo-6,9,12,15-tetraoxa-3-azaoctadecan-18-oic acid

Synonim(y):

1-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)-2-oxo-6,9,12,15-tetraoxa-3-azaoctadecan-18-oic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C26H33O12N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
579.56
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF83A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C26H33N3O12/c30-20-5-4-18(24(34)28-20)29-25(35)17-2-1-3-19(23(17)26(29)36)41-16-21(31)27-7-9-38-11-13-40-15-14-39-12-10-37-8-6-22(32)33/h1-3,18H,4-16H2,(H,27,31)(H,32,33)(H,28,30,34)

Inchi Key

NUQAHUZNPRLYKB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.





Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów