Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCF894

Bide Pharmatech

3-tert-Butyl 4-methyl 2,2,5-trimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylate

Synonim(y):

3-tert-butyl 4-methyl 2,2,5-trimethyl-1,3-oxazolidine-3,4-dicarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H23O5N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.33
MDL number:
Produkt BDPH9BCCF894 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C13H23NO5/c1-8-9(10(15)17-7)14(13(5,6)18-8)11(16)19-12(2,3)4/h8-9H,1-7H3

Inchi Key

FRSJJRXFHYGDSO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów